Kluczowe dokumenty
SAB1406009
Sigma-Aldrich
Anti-IGBP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALPHA-4, IBP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGBP1(3476)
Opis ogólny
Proliferacja i różnicowanie komórek B zależy od kompleksu receptora antygenu komórek B (BCR). Wiązanie antygenów ze specyficznymi receptorami komórek B powoduje reakcję fosforylacji tyrozyny przez kompleks BCR i prowadzi do wielu szlaków transdukcji sygnału. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IGBP1 (AAH04137.1, 1 a.a. ~ 339 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAEDELQLPRLPELFETGRQLLDEVEVATEPAGSRIVQEKVFKGLDLLEKAAEMLSQLDLFSRNEDLEEIASTDLKYLLVPAFQGALTMKQVNPSKRLDHLQRAREHFINYLTQCHCYHVAEFELPKTMNNSAENHTANSSMAYPSLVAMASQRQAKIQRYKQKKELEHRLSAMKSAVESGQADDERVREYYLLHLQRWIDISLEEIESIDQEIKILRERDSSREASTSNSSRQERPPVKPFILTRNMAQAKVFGAGYPSLPTMTVSDWYEQHRKYGALPDQGIAKAAPEEFRKAAQQQEEQEEKEEEDDEQTLHRAREWDDWKDTHPRGYGNRQNMG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)