Kluczowe dokumenty
SAB1405976
Sigma-Aldrich
Anti-HYAL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HYAL-1, LUCA1, MGC45987, NAT6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HYAL1(3373)
Opis ogólny
Gen ten koduje lizosomalną hialuronidazę. Hialuronidazy wewnątrzkomórkowo degradują hialuronian, jeden z głównych glikozaminoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowej. Uważa się, że hialuronian bierze udział w proliferacji, migracji i różnicowaniu komórek. Enzym ten jest aktywny w kwaśnym pH i jest główną hialuronidazą w osoczu. Mutacje w tym genie są związane z mukopolisacharydozą typu IX lub niedoborem hialuronidazy. Gen ten jest jednym z kilku powiązanych genów w regionie chromosomu 3p21.3 związanym z supresją nowotworów. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HYAL1 (NP_695015.1, 1 a.a. ~ 253 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAGTLQLGRALRPRGLWGFYGFPDCYNYDFLSPNYTGQCPSGIRAQNDQLGWLWGQSRALYPSIYMPAVLEGTGKSQMYVQHRVAEAFRVAVAAGDPNLPVLPYVQIFYDTTNHFLPLDELEHSLGESAAQGAAGVLWVSWENTRTKESCQAIKEYMDTTLGPFILNVTSGALLCSQALCSGHGRCVRRTSHPKALLLNPASFSIQLTPGGPLSLRGALSLEDQAQMAVEFKCRCYPGWQAPWCERKSMW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)