Kluczowe dokumenty
SAB1405717
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
mouse polyclonal
Synonim(y):
FLJ97752, FLJ98574, PSD95, SAP-90, SAP90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-DLG4 antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~85.4 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLG4(1742)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz guanylanowych związanych z błoną (MAGUK). Heteromultimeryzuje z innym białkiem MAGUK, DLG2, i jest rekrutowany do klastrów receptorów NMDA i kanałów potasowych. Te dwa białka MAGUK mogą wchodzić w interakcje w miejscach postsynaptycznych, tworząc multimeryczne rusztowanie dla grupowania receptorów, kanałów jonowych i powiązanych białek sygnalizacyjnych. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DLG4 (NP_001356.1, 1 a.a. ~ 767 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSQRPRAPRSALWLLAPPLLRWAPPLLTVLHSDLFQALLDILDYYEASLSESQKYRYQDEDTPPLEHSPAHLPNQANSPPVIVNTDTLEAPGYELQVNGTEGEMEYEEITLERGNSGLGFSIAGGTDNPHIGDDPSIFITKIIPGGAAAQDGRLRVNDSILFVNEVDVREVTHSAAVEALKEAGSIVRLYVMRRKPPAEKVMEIKLIKGPKGLGFSIAGGVGNQHIPGDNSIYVTKIIEGGAAHKDGRLQIGDKILAVNSVGLEDVMHEDAVAALKNTYDVVYLKVAKPSNAYLSDSYAPPDITTSYSQHLDNEISHSSYLGTDYPTAMTPTSPRRYSPVAKDLLGEEDIPREPRRIVIHRGSTGLGFNIVGGEDGEGIFISFILAGGPADLSGELRKGDQILSVNGVDLRNASHEQAAIALKNAGQTVTIIAQYKPEEYSRFEAKIHDLREQLMNSSLGSGTASLRSNPKRGFYIRALFDYDKTKDCGFLSQALSFRFGDVLHVIDASDEEWWQARRVHSDSETDDIGFIPSKRRVERREWSRLKAKDWGSSSGSQGREDSVLSYETVTQMEVHYARPIIILGPTKDRANDDLLSEFPDKFGSCVPHTTRPKREYEIDGRDYHFVSSREKMEKDIQAHKFIEAGQYNSHLYGTSVQSVREVAEQGKHCILDVSANAVRRLQAAHLHPIAIFIRPRSLENVLEINKRITEEQARKAFDRATKLEQEFTECFSAIVEGDSFEEIYHKVKRVIEDLSGPYIWVPARERL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)