Kluczowe dokumenty
SAB1405655
Sigma-Aldrich
Anti-CREBL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC117311, MGC138362
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~13.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CREBL2(1389)
Opis ogólny
Białko CREBL2 (cAMP response element) zostało zidentyfikowane w wyniku poszukiwań genów w często usuwanym regionie na chromosomie 12p13, otoczonym przez geny ETV6 i CDKN1B, często związane z nowotworami układu krwiotwórczego, a także rakiem piersi, niedrobnokomórkowym rakiem płuc i rakiem jajnika. CREBL2 dzieli 41% identyczności z białkiem wiążącym CRE (CREB) w regionie o długości 48 zasad, który koduje domenę bZip CREB. Domena bZip składa się z około 30 aminokwasów bogatych w reszty zasadowe zaangażowane w wiązanie DNA, po których następuje motyw suwaka leucynowego zaangażowany w dimeryzację białka. Sugeruje to, że CREBL2 koduje białko o zdolnościach wiązania DNA. Występowanie delecji CREBL2 w nowotworach złośliwych sugeruje, że CREBL2 może działać jako gen supresorowy nowotworu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CREBL2 (NP_001301.1, 1 a.a. ~ 120 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDDSKVVGKVKKPGKRGRKPAKIDLKAKLERSRQSARECRARKKLRYQYLEELVSSRERAICALREELEMYKQWCMAMDQGKIPSEIKALLTGEEQNKSQQNSSRHTKAGKTDANSNSW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)