Kluczowe dokumenty
SAB1405080
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANGPTL4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ANGPTL2, ARP4, FIAF, HFARP, NL2, PGAR, pp1158
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~68.02 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANGPTL4(51129)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów podobnych do angiopoetyny/angiopoetyny i koduje glikozylowane, wydzielane białko z C-końcową domeną fibrynogenu. Gen ten jest indukowany w warunkach niedotlenienia w komórkach śródbłonka i jest celem aktywatorów proliferacji peroksysomów. Kodowane białko jest hormonem surowicy bezpośrednio zaangażowanym w regulację homeostazy glukozy, metabolizmu lipidów i wrażliwości na insulinę, a także działa jako czynnik przeżycia apoptozy dla komórek śródbłonka naczyniowego. Kodowane białko może odgrywać rolę w kilku nowotworach, a także wykazano, że zapobiega procesowi przerzutów poprzez hamowanie aktywności naczyniowej, a także ruchliwości i inwazyjności komórek nowotworowych. Zmniejszona ekspresja tego białka jest związana z cukrzycą typu 2. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Ten gen był wcześniej określany jako ANGPTL2, ale został przemianowany na ANGPTL4. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ANGPTL4 (AAH23647.1, 26 a.a. ~ 406 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
GPVQSKSPRFASWDEMNVLAHGLLQLGQGLREHAERTRSQLSALERRLSACGSACQGTEGSTDLPLAPESRVDPEVLHSLQTQLKAQNSRIQQLFHKVAQQQRHLEKQHLRIQHLQSQFGLLDHKHLDHEVAKPARRKRLPEMAQPVDPAHNVSRLHRLPRDCQELFQVGERQSGLFEIQPQGSPPFLVNCKMTSDGGWTVIQRRHDGSVDFNRPWEAYKAGFGDPHGEFWLGLEKVHSITGDRNSRLAVQLRDWDGNAELLQFSVHLGGEDTAYSLQLTAPVAGQLGATTVPPSGLSVPFSTWDQDHDLRRDKNCAKSLSGGWWFGTCSHSNLNGQYFRSIPQQRQKLKKGIFWKTWRGRYHPLQATTMLIQPIAAEAAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)