Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1404454
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF7L2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TCF-4, TCF4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCF7L2(6934)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny zawierający pole o wysokiej ruchliwości (HMG), który odgrywa kluczową rolę w szlaku sygnałowym Wnt. Białko to jest związane z homeostazą glukozy we krwi. Warianty genetyczne tego genu są związane ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2
Immunogen
TCF7L2 (NP_110383, 490 a.a. ~ 596 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SPNLLGSPPRDAKSQTEQTQPLSLSLKPDPLAHLSMMPPPPALLLAEATHKASALCPNGALDLPPAALQPAAPSSSIAQPSTSSLHSHSSLAGTQPQPLSLVTKSLE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniele Boso et al.
Theranostics, 9(17), 4860-4877 (2019-08-15)
HIF-1α has been suggested to interplay with Wnt signaling components in order to activate a neuronal differentiation process in both normal brain and glioblastoma (GBM). Based on these data, we explored the molecular mechanisms underlying the observed capability of GBM