Kluczowe dokumenty
SAB1404202
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERPINI1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp781N13156, PI12, neuroserpina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~69.45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINI1(5274)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny serpin - inhibitorów proteaz serynowych. Białko jest głównie wydzielane przez aksony w mózgu i preferencyjnie reaguje z tkankowym aktywatorem plazminogenu i hamuje go. Uważa się, że odgrywa ono rolę w regulacji wzrostu aksonów i rozwoju plastyczności synaptycznej. Mutacje w tym genie powodują rodzinną encefalopatię z ciałami inkluzyjnymi neuroserpiny (FENIB), która jest dominującą dziedziczną postacią rodzinnej encefalopatii i padaczki charakteryzującą się akumulacją zmutowanych polimerów neuroserpiny. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SERPINI1 (AAH18043, 17 a.a. ~ 410 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
TGATFPEEAIADLSVNMYNRLRATGEDENILFSPLSIALAMGMMELGAQGSTQEEIRHSMGYDSLKNGEEFSFLKEFSNMVTAKESQYVMKIANSLFVQNGFHVNEEFLQMMKKYFNAAVNHVDFSQNVAVANYINKWVENNTNNLVKDLVSPRDFDAATYLALINAVYFKGNWKSQFRPENTRTFSFTKDDESEVQIPMMYQQGEFYYGEFSDGSNEAGGIYQVLEIPYEGDEISMMLVLSRQEVPLATLEPLVKAQLVEEWANSVKKQKVEVYLPRFTVEQEIDLKDVLKALGITEIFIKDANLTGLYDNKEIFLSKAIHKSFLEVNEEGSEAAAVSGMIAISRMAVLYPQVIVDHPFFFLIRNRRTGTILFMGRVMHPETMNTSGHDFEEL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)