Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404096
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MUSK antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC126323, MGC126324
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUSK(4593)
Opis ogólny
W komunikacji międzykomórkowej często pośredniczą receptory na powierzchni jednej komórki, które rozpoznają i są aktywowane przez specyficzne ligandy białkowe uwalniane przez inne komórki. Członkowie jednej z klas receptorów powierzchniowych komórek, receptorowych kinaz tyrozynowych (RTK), charakteryzują się posiadaniem domeny cytoplazmatycznej zawierającej wewnętrzną aktywność kinazy tyrozynowej. Ta aktywność kinazy jest regulowana przez wiązanie ligandu do zewnątrzkomórkowej części receptora. DeChiara i wsp. (1996) [PubMed 8653786] zauważyli, że RTK, o których wiadomo, że ulegają ekspresji w sposób specyficzny dla typu komórki, odgrywają rolę krytyczną dla wzrostu i różnicowania tych typów komórek. Na przykład członkowie rodziny TRK specyficznej dla neuronów, którzy rozpoznają czynnik wzrostu nerwów, są absolutnie niezbędni do przeżycia i rozwoju odrębnych subpopulacji neuronów, a receptorowe kinazy tyrozynowe TIE1 (MIM 600222) i TIE2 (MIM 600221) odgrywają kluczową rolę w rozwoju prawidłowych naczyń krwionośnych.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
MUSK (NP_005583, 301 a.a. ~ 400 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ISIAEWSKPQKDNKGYCAQYRGEVCNAVLAKDALVFLNTSYADPEEAQELLVHTAWNELKVVSPVCRPAAEALLCNHIFQECSPGVVPTPIPICREYCLA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)