Kluczowe dokumenty
SAB1300545
Sigma-Aldrich
Anti-POTE (C-term L446) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-A26B3, Anti-ANKRD26-like family B member 3, Anti-Ankyrin repeat domain-containing protein 21, Anti-Protein POTE, Prostate, ovary, testis-expressed protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POTE(317754)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
POTE to wysoce homologiczna rodzina genów zlokalizowana na wielu chromosomach i ulegająca ekspresji w raku prostaty, jajników, jąder, łożyska i prostaty. Białko POTE zawiera siedem powtórzeń ankyryny między aminokwasami 140 i 380. Ekspresja POTE w raku prostaty i jego niewykrywalna ekspresja w normalnych tkankach podstawowych sprawiają, że POTE jest kandydatem do immunoterapii raka prostaty. Istnienie dużej liczby blisko spokrewnionych, ale szybko różniących się członków, ich lokalizacja na wielu chromosomach i ich ograniczony wzór ekspresji sugerują ważną rolę rodziny genów POTE w procesach reprodukcyjnych.
Immunogen
POTE (NP_778146, 436-470)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z regionu C-końcowego ludzkiego POTE.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)