Kluczowe dokumenty
SAB1404076
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGST2 antibody produced in mouse
clone 4E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ27438, GST2, MGC14097, MGST-II
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGST2(4258)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rodzina MAPEG (Membrane Associated Proteins in Eicosanoid and Glutathione metabolism) składa się z sześciu ludzkich białek, z których kilka bierze udział w produkcji leukotrienów i prostaglandyny E, ważnych mediatorów stanu zapalnego. Gen ten koduje białko, które katalizuje koniugację leukotrienu A4 i zredukowanego glutationu w celu wytworzenia leukotrienu C4. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MGST2 (AAH25416, 1 a.a. ~ 147 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAGNSILLAAVSILSACQQSYFALQVGKARLKYKVTPPAVTGSPEFERVFRAQQNCVEFYPIFIITLWMAGWYFNQVFATCLGLVYIYGRHLYFWGYSEAAKKRITGFRLSLGILALLTLLGALGIANSFLDEYLDLNIAKKLRRQF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)