Merck
924911
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin-D2-(26,26,26,27,27,27-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Wybierz wielkość
1 MG
4380,00 zł
4380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
4380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28D6H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
4380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i4D3,5D3
Klucz InChI
KJKIIUAXZGLUND-SGQRFKNGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)