Kluczowe dokumenty
SAB1403970
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
limfokina
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~15.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL2(3558)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest wydzielaną cytokiną, która jest ważna dla proliferacji limfocytów T i B. Receptorem tej cytokiny jest heterotrimeryczny kompleks białkowy, którego łańcuch gamma jest również wspólny dla interleukiny 4 (IL4) i interleukiny 7 (IL7). Ekspresja tego genu w dojrzałych tymocytach jest monoalleliczna, co stanowi niezwykły tryb regulacyjny do kontrolowania precyzyjnej ekspresji pojedynczego genu. Ukierunkowane zaburzenie podobnego genu u myszy prowadzi do choroby podobnej do wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, co sugeruje istotną rolę tego genu w odpowiedzi immunologicznej na bodźce antygenowe. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL2 (NP_000577, 21 a.a.-153 a.a.) częściowe białko rekombinowane.
Sekwencja
MAPTSSSTKKTQLQLEHLLDLQMILNGINNYKNPKLTRMLTFKFYMPKKATELKHLQCLEEELKPLEEVLNLAQSKNFHLRPRDLISNINVIVLELKGSETTFMCEYADETATIVEFLNRWITFSQSIISTLT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhixia Fan et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 13(4), 799-809 (2020-05-02)
Psoriasis is an immune-mediated skin disease with abnormal T cells. Regulatory T cells (Treg) are a kind of cell group with immunosuppressive effects. This study aimed to explore the role of Treg cells in the pathogenesis of psoriasis and its