Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403850
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
mouse monoclonal, 1G5
Synonim(y):
G3PD, GAPD, MGC88685
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-GAPDH, (C-terminal) antibody produced in mouse, clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAPDH(2597)
Opis ogólny
Produkt tego genu katalizuje ważny etap metabolizmu węglowodanów przynoszący energię, odwracalną fosforylację oksydacyjną aldehydu-3-fosforanu glicerolu w obecności fosforanu nieorganicznego i dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD). Enzym występuje jako tetramer identycznych łańcuchów. Wiele pseudogenów podobnych do tego locus jest obecnych w ludzkim genomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GAPDH (NP_002037, 226 a.a. ~ 335 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GKLTGMAFRVPTANVSVDLTCRLEKPAKYDDIKKVVKQASEGPLKGILGYTEHQVSSDFNSDTHSSTFDAGIALNDHFVKLISWYDNEFGYSNRVDLMAHMASKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kim R Simpfendorfer et al.
Human molecular genetics, 21(17), 3918-3925 (2012-06-09)
The gene B lymphocyte kinase (BLK) is associated with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and several other autoimmune disorders. The disease risk haplotype is known to be associated with reduced expression of BLK mRNA transcript in human B cell lines;
Seung Min Shin et al.
Molecular pain, 16, 1744806920963807-1744806920963807 (2020-10-16)
The monosodium iodoacetate knee osteoarthritis model has been widely used for the evaluation of osteoarthritis pain, but the pathogenesis of associated chronic pain is not fully understood. The T-type calcium channel 3.2 (CaV3.2) is abundantly expressed in the primary sensory
Seung Min Shin et al.
Pain, 162(11), 2750-2768 (2021-07-22)
Piezo2 mechanotransduction channel is a crucial mediator of sensory neurons for sensing and transducing touch, vibration, and proprioception. We here characterized Piezo2 expression and cell specificity in rat peripheral sensory pathway using a validated Piezo2 antibody. Immunohistochemistry using this antibody
Seung Min Shin et al.
Molecular pain, 19, 17448069231174315-17448069231174315 (2023-05-30)
Here, we present evidence showing Piezo1 protein expression in the primary sensory neurons (PSNs) and non-neuronal cells of rat peripheral nervous system. Using a knockdown/knockout validated antibody, we detected Piezo1 immunoreactivity (IR) in ∼60% of PSNs of rat dorsal root
Gangyue Wang et al.
Oncology letters, 18(4), 3837-3844 (2019-10-04)
Gemcitabine-based chemotherapy is commonly applied for the treatment of breast cancer in a clinical setting. However, acquired resistance to chemotherapy primarily results in treatment failure and eventually culminates in patient mortality. Aberrant expression of microRNAs (miRNAs) has been demonstrated to