Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403798
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-F3 antibody produced in mouse
clone 4G4, ascites fluid
Synonim(y):
CD142, TF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F3(2152)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik krzepnięcia III, który jest glikoproteiną powierzchniową komórek. Czynnik ten umożliwia komórkom zainicjowanie kaskad krzepnięcia krwi i działa jako receptor o wysokim powinowactwie dla czynnika krzepnięcia VII. Powstały kompleks zapewnia wydarzenie katalityczne, które jest odpowiedzialne za inicjację kaskad proteaz krzepnięcia poprzez specyficzną ograniczoną proteolizę. W przeciwieństwie do innych kofaktorów tych kaskad proteaz, które krążą jako niefunkcjonalne prekursory, czynnik ten jest silnym inicjatorem, który jest w pełni funkcjonalny po ekspresji na powierzchni komórek. Istnieją 3 różne domeny tego czynnika: zewnątrzkomórkowa, transbłonowa i cytoplazmatyczna. Białko to jest jedynym w szlaku krzepnięcia, dla którego nie opisano wrodzonego niedoboru. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
F3 (AAH11029, 45 a.a. ~ 154 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TWKSTNFKTILEWEPKPVNQVYTVQISTKSGDWKSKCFYTTDTECDLTDEIVKDVKQTYLARVFSYPAGNVESTGSAGEPLYENSPEFTPYLETNLGQPTIQSFEQVGTK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)