Kluczowe dokumenty
SAB1403672
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CKMT1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.12 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CKMT1B(1159)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mitochondrialna kinaza kreatynowa (MtCK) jest odpowiedzialna za transfer wysokoenergetycznego fosforanu z mitochondriów do nośnika cytozolowego, kreatyny. Należy do rodziny izoenzymów kinazy kreatynowej. Występuje w postaci dwóch izoenzymów, sarkomerycznej MtCK i wszechobecnej MtCK, kodowanych przez oddzielne geny. Mitochondrialna kinaza kreatynowa występuje w dwóch różnych formach oligomerycznych: dimerów i oktamerów, w przeciwieństwie do wyłącznie dimerycznych cytozolowych izoenzymów kinazy kreatynowej. Wiele nowotworów złośliwych o złym rokowaniu wykazuje nadekspresję wszechobecnej mitochondrialnej kinazy kreatynowej; może to być związane z wysokim obrotem energii i niepowodzeniem w eliminacji komórek nowotworowych poprzez apoptozę. Wszechobecna mitochondrialna kinaza kreatynowa ma 80% homologii z eksonami kodującymi sarkomerycznej mitochondrialnej kinazy kreatynowej. Zidentyfikowano dwa geny zlokalizowane blisko siebie na chromosomie 15, które kodują identyczne mitochondrialne białka kinazy kreatynowej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CKMT1B (NP_066270, 327 a.a. ~ 417 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GVHIKLPLLSKDSRFPKILENLRLQKRGTGVDTAATGGVFDISNLDRLGKSEVELVQLVIDGVNYLIDCERRLERGQDIRIPTPVIHTKH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)