Kluczowe dokumenty
SAB1403623
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C4B antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C4A, C4A13, C4A91, C4B1, C4B12, C4B2, C4B3, C4B5, C4F
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C4B(721)
Opis ogólny
Gen ten koduje podstawową formę czynnika dopełniacza 4, będącego częścią klasycznego szlaku aktywacji. Białko ulega ekspresji jako jednołańcuchowy prekursor, który przed wydzieleniem jest proteolitycznie rozszczepiany do trimeru łańcuchów alfa, beta i gamma. Trimer zapewnia powierzchnię do interakcji między kompleksem antygen-przeciwciało i innymi składnikami dopełniacza. Łańcuch alfa może zostać rozszczepiony w celu uwolnienia anafilatoksyny C4, mediatora miejscowego stanu zapalnego. Niedobór tego białka jest związany z toczniem rumieniowatym układowym. Gen ten lokalizuje się w regionie głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy III na chromosomie 6. Istnieją różne haplotypy tego klastra genów, tak że osoby mogą mieć 1, 2 lub 3 kopie tego genu. Ponadto gen ten występuje w formie długiej i krótkiej ze względu na obecność lub brak endogennego retrowirusa HERV-K o wielkości 6,4 kb w intronie 9. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
C4B (NP_000583, 1347 a.a. ~ 1446 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NNRQIRGLEEELQFSLGSKINVKVGGNSKGTLKVLRTYNVLDMKNTTCQDLQIEVTVKGHVEYTMEANEDYEDYEYDELPAKDDPDAPLQPVTPLQLFEG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chengliang Zhu et al.
Oncology letters, 15(5), 7459-7463 (2018-05-08)
The immune system serves an important function in Hepatitis B virus (HBV) infection, and the complement system is a major component of innate immunity. However, the regulatory effect of HBV on complement proteins has not yet been fully elucidated. The