Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5200032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRPM7 antibody produced in mouse
clone S74-25, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-CHAK, Anti-CHAK1, Anti-Channel kinase 1, Anti-LTRPC7, Anti-TRP PLIK, Anti-TRPM7, S74-25
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S74-25, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 220 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Trpm7(58800)
Specyficzność
Detects ~220 kDa. No cross-reactivity against TrpM6
Immunogen
Fusion protein amino acids 1817-1863 (C- terminus) of mouse TrpM7, Accession Number Q923J1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fei Yang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 6724810-6724810 (2020-03-28)
Transient receptor potential melastatin subfamily member 7 (TRPM7) was essential in the growth and metastatic ability of prostate cancer cells. However, the effects and the relevant molecular mechanisms of TRPM7 on metastasis of prostate cancer under hypoxic atmosphere remain unclear.