Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403536
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHSG, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
A2HS, AHS, FETUA, HSGA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~64.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHSG(197)
Opis ogólny
Glikoproteina alfa2-HS (AHSG), glikoproteina obecna w surowicy, jest syntetyzowana przez hepatocyty. Cząsteczka AHSG składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych, które są rozszczepiane z proproteiny kodowanej z pojedynczego mRNA. Jest ona zaangażowana w kilka funkcji, takich jak endocytoza, rozwój mózgu i tworzenie tkanki kostnej. Białko to jest powszechnie obecne w płytce korowej niedojrzałej kory mózgowej i macierzy hemopoetycznej szpiku kostnego, dlatego postuluje się, że uczestniczy ono w rozwoju tych tkanek. Jednak jego dokładne znaczenie jest nadal niejasne. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AHSG (AAH48198.1, 19 a.a. ~ 367 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
APHGPGLIYRQPNCDDPETEEAALVAIDYINQNLPWGYKHTLNQIDEVKVWPQQPSGELFEIEIDTLETTCHVLDPTPVARCSVRQLKEHAVEGDCDFQLLKLDGKFSVVYAKCDSSPDSAEDVRKVCQDCPLLAPLNDTRVVHAAKAALAAFNAQNNGSNFQLEEISRAQLVPLPPSTYVEFTVSGTDCVAKEATEAAKCNLLAEKQYGFCKATLSEKLGGAEVAVTCTVFQTQPVTSQPQPEGANEAVPTPVVDPDAPPSPPLGAPGLPPAGSPPDSHVLLAAPPGHQLHRAHYDLRHTFMGVVSLGSPSGEVSHPRKTRTVVQPSVGAAAGPVVPPCPGRIRHFKV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaohua Wu et al.
Stem cells international, 2019, 7246479-7246479 (2019-03-19)
Extracellular vesicles (Evs) contain diverse functional proteins, mRNAs, miRNAs, and DNA fragments, are secreted by various types of cells, and play important roles in cellular communication. Here, we show for the first time that plasma Evs inhibited the osteogenic differentiation