Kluczowe dokumenty
SAB1403039
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNPH antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0374, MGC46096, bA314N13.5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNPH(9751)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Syntaksyna-1, synaptobrewina/VAMP i SNAP25 oddziałują ze sobą, tworząc kompleks SNARE, który jest wymagany do dokowania i fuzji pęcherzyków synaptycznych. Białko kodowane przez ten gen jest związane z błoną i hamuje tworzenie kompleksu SNARE poprzez wiązanie wolnej syntaksyny-1. Ekspresja tego genu wydaje się być specyficzna dla mózgu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SNPH (NP_055538.2, 251 a.a. ~ 348 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TLSRTDALEASSLLSSGVDCGTEETSLHSSFGLGPRFPASNTYEKLLCGMEAGVQASCMQERAIQTDFVQYQPDLDTILEKVTQAQVCGTDPESGDRC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)