Merck
RAB0962
Phosphotyrosine FGFR2 / Fibroblast Growth Factor Receptor 2 ELISA Kit
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... FGFR2(2263)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGFR2(2263)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-FGFR2.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB0962-1KT04061835167197