Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1402824
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRF3 antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~75.83 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF3(3661)
Opis ogólny
IRF3 koduje czynnik regulacyjny interferonu 3, członka rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). IRF3 występuje w nieaktywnej formie cytoplazmatycznej, która po fosforylacji seryny/treoniny tworzy kompleks z CREBBP. Kompleks ten przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję interferonów alfa i beta, a także innych genów indukowanych przez interferony. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IRF3 (AAH09395, 1 a.a. ~ 452 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MGTPKPRILPWLVSQLDLGQLEGVAWVNKSRTRFRIPWKHGLRQDAQQEDFGIFQAWAEATGAYVPGRDKPDLPTWKRNFRSALSRKEGLRLAEDRSKDPHDPHKIYEFVNSGVGDFSQPDTSPDTNGGGSTSDTQEDILDELLGNMVLAPLPDPGPPSLAVAPEPCPQPLRSPSLDNPTPFPNLGPSENPLKRLLVPGEEWEFEVTAFYRGRQVFQQTISCPEGLRLVGSEVGDRTLPGWPVTLPDPGMSLTDRGVMSYVRHVLSCLGGGLALWRAGQWLWAQRLGHCHTYWAVSEELLPNSGHGPDGEVPKGKEGGVFDLGPFIVGSWAPRSDYLHGRKRTLTTLCPLVLCGGVMAPGPAVDQEARDGQGCAHVPQGLGRNGPGRGCLLPGEYCGPAHFQQPPTLPHLRPVQGLPAGLGGGHGFPGPWGDLSPRSSWCASNPPVPHHLNQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)