Merck
SAB1402374
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-THRSP, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC21659, S14, SPOT14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THRSP(7069)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is similar to the gene product of S14, a rat gene whose expression is limited to liver and adipose tissue and is controlled by nutritional and hormonal factors. This gene has been shown to be expressed in liver and adipocytes, particularly in lipomatous modules. It is also found to be expressed in lipogenic breast cancers, which suggests a role in controlling tumor lipid metabolism. (provided by RefSeq)
Immunogen
THRSP (NP_003242.1, 1 a.a. ~ 84 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQVLTKRYPKNCLLTVMDRYAAEVHNMEQVVMIPSLLRDVQLSGPGGQAQAEAPDLYTYFTMLKAICVDVDHGLLPREEWQAKV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1