Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
J43.1, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
J43.1, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pdcd1(18566)
General description
Przeciwciało J43.1 jest specyficzne dla mysiego CD279, znanego również jako programowana śmierć-1 (PD-1), glikoproteiny o masie 55 kDa, która może współregulować sygnalizację receptora antygenu komórek T, a tym samym modulować aktywację komórek T. PD-1 występuje w formie monomerycznej, która jest wyrażana przez tymocyty CD4- CD8-, gdzie uczestniczy w procesach selekcji klonalnej, eliminacji autoreaktywnych limfocytów i rozwoju tolerancji. Ekspresja PD-1 jest również indukowana podczas aktywacji dojrzałych limfocytów T, gdzie zaproponowano jej interakcję z receptorem ko-stymulującym CD80 w celu ograniczenia aktywacji komórek T. Dwa ligandy dla PD-1, znane jako PD-L1 (B7-H1) i PD-L2 (B7-DC), ulegają różnej ekspresji na komórkach T i B, monocytach, makrofagach, komórkach NK lub komórkach dendrytycznych. PD-1 jest członkiem rodziny receptorów, w tym CD28 i CTLA-4 (CD152), które oddziałują z ligandami "B7", zapewniając równowagę współstymulującej / współhamującej sygnalizacji ważnej w aktywacji komórek T, tolerancji i autoimmunizacji. Przeciwciało J43.1 może być stosowane jako marker ekspresji PD-1 i jest powszechnie stosowane do analizy interakcji receptor-ligand i funkcji in vitro i in vivo.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało monoklonalne anty-CD279 (PD-1) (mysz), PE, klon J43.1 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD279 (PD-1).
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne chomika ormiańskiego w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD279 (PD-1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD279 (PD-1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CD279 (PD-1) (mysz), PE, klon J43.1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?