Merck
1220357
USP
Dipivefrin Związek pokrewny E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[(Methylamino)acetyl]-1,2-phenylene dipivalate hydrochloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.88
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dipivefrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1220357-25MG04061833843918