Kluczowe dokumenty
SAB1402047
Sigma-Aldrich
Anti-HTRA4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ90724
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA4(203100)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny proteaz HtrA. Kodowane białko zawiera domniemany peptyd sygnałowy, domenę wiążącą czynnik wzrostu insuliny, domenę inhibitora proteazy Kazal, konserwatywną domenę trypsyny i domenę PDZ. W oparciu o badania innych spokrewnionych członków rodziny, enzym ten może funkcjonować jako wydzielana oligomeryczna proteaza chaperonowa do degradacji nieprawidłowo sfałdowanych białek wydzielniczych. Inne ludzkie białka HtrA są zaangażowane w zapalenie stawów, supresję nowotworów, odpowiedź na stres niesfałdowany, apoptozę i starzenie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HTRA4 (AAH57765.1, 1 a.a. ~ 476 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MIRPQLRTAGLGRCLLPGLLLLLVPVLWAGAEKLHTQPSCPAVCQPTRCPALPTCALGTTPVFDLCRCCRVCPAAEREVCGGAQGQPCAPGLQCLQPLRPGFPSTCGCPTLGGAVCGSDRRTYPSMCALRAENRAARRLGKVPAVPVQWGNCGDTGTRSAGPLRRNYNFIAAVVEKVAPSVVHVQLWGRLLHGSRLVPVYSGSGFIVSEDGLIITNAHVVRNQQWIEVVLQNGARYEAVVKDIDLKLDLAVIKIESNAELPVLMLGRSSDLRAGEFVVALGSPFSLQNTATAGIVSTKQRGGKELGMKDSDMDYVQIDATINYGNSGGPLVNLDGDVIGVNSLRVTDGISFAIPSDRVRQFLAEYHEHQMKGKAFSNKKYLGLQMLSLTVPLSEELKMHYPDFPDVSSGVYVCKVFEGTAAQSSGLRDHDVIVNINGKPITTTTDVVKALDSDSLSMAVLRGKDNLLLTVIPETIN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joanna Renke et al.
Acta biochimica Polonica, 65(3), 471-478 (2018-08-28)
Mast cells play an important role in both, the innate and adaptive immunity, however, clonal proliferation of abnormal mast cells in various organs leads to mastocytosis. A skin variant of the disease, cutaneous mastocytosis (CM) is the most frequent form