Kluczowe dokumenty
SAB1401972
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DERMO1, MGC117334, bHLHa39
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TWIST2(117581)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podstawowe czynniki transkrypcyjne helisa-pętla-helisa (bHLH) są zaangażowane w determinację i różnicowanie linii komórkowych. Białko kodowane przez ten gen jest czynnikiem transkrypcyjnym bHLH i wykazuje podobieństwo do innego czynnika transkrypcyjnego bHLH, Twist. Uważa się, że podczas rozwoju osteoblastów białko to może hamować dojrzewanie osteoblastów i utrzymywać komórki w fenotypie preosteoblastów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TWIST2 (NP_476527.1, 1 a.a. ~ 160 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MEEGSSSPVSPVDSLGTSEEELERQPKRFGRKRRYSKKSSEDGSPTPGKRGKKGSPSAQSFEELQSQRILANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDEMDNKMTSCSYVAHERLSYAFSVWRMEGAWSMSASH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qin Huang et al.
Cancer biology & therapy, 16(1), 125-136 (2014-12-03)
Reductions in both expression of the dystroglycan core protein and functional glycosylation of the α-dystroglycan (αDG) subunit have been reported in a number of cancers and may contribute to disease progression. In the case of prostate cancer, one mechanism that