Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11C5, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
11C5, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Rekombinowane białko fuzyjne ludzkiego PNPLA3 i czynnika wyzwalającego.
Zaobserwowano ~54 kDa; obliczono 52,86 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PNPLA3 w aplikacjach Western Blotting (BasuRay, S., et. al. (2019). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 116(19):9521-9526).
Biochem/physiol Actions
Klon 11C5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkie białko 3 zawierające domenę fosfolipazy podobną do patatyny (PNPLA3).
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PNPLA3 in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PNPLA3 in HepG2 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABS2174-100UG | 04061841068532 |