SAB1401272
Monoclonal Anti-OMP antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OMP(4975)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
FERWNVVLDKPGKVTITGTSQNWTPDLTNLMTRQLLDPTAIFWRKEDSDAIDWNEADALEFGERLSDLAKIRKVMYFLVTFGEGVEPANLKASVVFNQL