Kluczowe dokumenty
SAB1401048
Sigma-Aldrich
Anti-CBR3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SDR21C2, hCBR3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBR3(874)
Opis ogólny
Reduktaza karbonylowa 3 katalizuje redukcję dużej liczby biologicznie i farmakologicznie aktywnych związków karbonylowych do odpowiadających im alkoholi. Enzym jest klasyfikowany jako monomeryczna oksydoreduktaza zależna od NADPH. CBR3 zawiera trzy eksony o długości 11,2 kilobaz i jest ściśle powiązany z innym genem reduktazy karbonylowej - CBR1. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
CBR3 (NP_001227.1, 1 a.a. ~ 277 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSSCSRVALVTGANRGIGLAIARELCRQFSGDVVLTARDVARGQAAVQQLQAEGLSPRFHQLDIDDLQSIRALRDFLRKEYGGLNVLVNNAAVAFKSDDPMPFDIKAEMTLKTNFFATRNMCNELLPIMKPHGRVNISSLQCLRAFENCSEDLQERFHSETLTEGDLVDLMKKFVEDTKNEVHEREGWPNSPYGVSKLGVTVLSRILARRLDEKRKADRILVNACCPGPVKTDMDGKDSIRTVEEGAETPVYLALLPPDATEPQGQLVHDKVVQNW
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)