Przejdź do zawartości
5.23001
Trokar
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
Synonim(y):
Igła Septum, igła, złącze worka
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
metal body
packaging
pkg of 1 unit
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Dilucult
General description
Trokar do worków z bulionem
Application
Do użytku z rozcieńczalnikiem grawimetrycznym DiluCult i DiluCult 2.
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)