Merck
HPA006748
Sigma-Aldrich
Anti-FEN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNase IV, Anti-FEN-1, Anti-Flap endonuclease 1, Anti-Flap structure-specific endonuclease 1, Anti-MF1, Anti-Maturation factor 1, Anti-hFEN-1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
CAALVKAGKVYAAATEDMDCLTFGSPVLMRHLTASEAKKLPIQEFHLSRILQELGLNQEQFVDLCILLGSDYCESIRGIGPKRAVDLIQKHKSIEEIVRRLDPNKYPVPENWLHKEAHQLFLEPEVLDPESVELKW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FEN1(2237)
Opis ogólny
Białko flap endonuclease 1 (FEN1) jest wielofunkcyjną i specyficzną strukturalnie nukleazą. Gen FEN1 znajduje się na ludzkim chromosomie 11q12.2.
Immunogen
Flap endonuclease 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FEN1 produkowane u królików zostało użyte w Western blotting[1] (1:250)[2].
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Endonukleaza klapkowa 1 (FEN1) jest zaangażowana w dojrzewanie fragmentów Okazaki podczas syntezy opóźnionych nici DNA i naprawy długich odcinków DNA z powodu swojej aktywności endonukleazy specyficznej dla klapek (FEN). Posiada aktywność egzonukleazy 5′ do przetwarzania końców DNA podczas rekombinacji DNA. FEN1 odgrywa rolę w utrzymaniu stabilności genomu poprzez zachowanie stabilności telomerów. Nadekspresję genu FEN1 obserwuje się w nowotworach jąder, mózgu i płuc. Mutacje w genie FEN1 są związane z kilkoma ludzkimi nowotworami.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71085
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Zheng et al.
Nature medicine, 13(7), 812-819 (2007-06-26)
Functional deficiency of the FEN1 gene has been suggested to cause genomic instability and cancer predisposition. We have identified a group of FEN1 mutations in human cancer specimens. Most of these mutations abrogated two of three nuclease activities of flap
FEN1 is overexpressed in testis, lung and brain tumors.
Nikolova, et al.
Anticancer Research, 29, 2453-2459 (2018)
Xue-ren Gao et al.
Scientific reports, 4, 6183-6183 (2014-08-27)
Previous studies have investigated the associations between FEN1 -69G>A (rs174538) and 4150G>T (rs4246215) polymorphisms and cancer risk in Chinese population. However, the results were controversial. We therefore carried out a meta-analysis to derive a more precise estimation of the associations.
Masashi Takawa et al.
Cancer research, 72(13), 3217-3227 (2012-05-05)
Although the physiologic significance of lysine methylation of histones is well known, whether lysine methylation plays a role in the regulation of nonhistone proteins has not yet been examined. The histone lysine methyltransferase SETD8 is overexpressed in various types of
Viktoriya Peeva et al.
Nature communications, 9(1), 1727-1727 (2018-05-02)
Emerging gene therapy approaches that aim to eliminate pathogenic mutations of mitochondrial DNA (mtDNA) rely on efficient degradation of linearized mtDNA, but the enzymatic machinery performing this task is presently unknown. Here, we show that, in cellular models of restriction