SAB1400234
Anti-RAB3IL1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB3IL1(5866)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sequence
MWSGPPQPDQGLPPPLAAVPVPWKSTDPCQGHRESPGALVETSAGEEAQGQEGPAAAQLDVLRLRSSSMEIREKGSEFLKEELHRAQKELKLKDEECERLSKVREQLEQELEELTASLFEEAHKMVREANMKQAASEKQLKEARGKIDMLQAEVTALKTLVITSTPASPNRELHPQLLSPTKAGPRKGHSRHKSTSSTLCPAVCPAAGHTLTPDREGKEVDTILFAEFQAWRESPTLDKTCPFLERVYREDVGPCLDFTMQELSVLVRAAVEDNTLTIEPVASQTLPTVKVAEVDCSSTNTCALSGLTRTCRHRIRLGDSKSHYYISPSSRARITAVCNFFTYIRYIQQGLVRQDAEPMFWEIMRLRKEMSLAKLGFFPQEA
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)