Kluczowe dokumenty
SAB1400044
Sigma-Aldrich
Anti-CCNE1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CCNE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCNE1(898)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do wysoce konserwatywnej rodziny cyklin, której członkowie charakteryzują się dramatyczną okresowością w obfitości białka w cyklu komórkowym. Cykliny funkcjonują jako regulatory kinaz CDK. Różne cykliny wykazują różne wzorce ekspresji i degradacji, które przyczyniają się do czasowej koordynacji każdego zdarzenia mitotycznego. Cyklina ta tworzy kompleks i funkcjonuje jako podjednostka regulatorowa CDK2, której aktywność jest wymagana do przejścia G1/S cyklu komórkowego. Białko to gromadzi się na granicy fazy G1-S i ulega degradacji w miarę przechodzenia komórek przez fazę S. Nadekspresję tego genu zaobserwowano w wielu nowotworach, co skutkuje niestabilnością chromosomów, a tym samym może przyczyniać się do powstawania nowotworów. Stwierdzono, że białko to wiąże się i bierze udział w fosforylacji białka NPAT (białko jądrowe mapowane do locus ATM), które uczestniczy w regulowanej cyklem komórkowym ekspresji genów histonowych i odgrywa kluczową rolę w promowaniu progresji cyklu komórkowego przy braku pRB. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu, które kodują różne izoformy. Zgłoszono dwa dodatkowe warianty splicingu, ale szczegółowe informacje o sekwencji nukleotydów nie są jeszcze dostępne. (dostarczone przez RefSeq)
Cyklina E1 (CCNE1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19q12-q21.
Immunogen
CCNE1 (NP_001229.1, 1 a.a. ~ 410 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPRERRERDAKERDTMKEDGGAEFSARSRKRKANVTVFLQDPDEEMAKIDRTARDQCGSQPWDNNAVCADPCSLIPTPDKEDDDRVYPNSTCKPRIIAPSRGSPLPVLSWANREEVWKIMLNKEKTYLRDQHFLEQHPLLQPKMRAILLDWLMEVCEVYKLHRETFYLAQDFFDRYMATQENVVKTLLQLIGISSLFIAAKLEEIYPPKLHQFAYVTDGACSGDEILTMELMIMKALKWRLSPLTIVSWLNVYMQVAYLNDLHEVLLPQYPQQIFIQIAELLDLCVLDVDCLEFPYGILAASALYHFSSSELMQKVSGYQWCDIENCVKWMVPFAMVIRETGSSKLKHFRGVADEDAHNIQTHRDSLDLLDKARAKKAMLSEQNRASPLPSGLLTPPQSGKKQSSGPEMA
Działania biochem./fizjol.
Podwyższona ekspresja cykliny E1 (CCNE1) powoduje raka jajnika. W związku z tym CCNE1 można uznać za potencjalny cel terapeutyczny w raku jajnika. CCNE1 może działać jako kluczowy funkcjonalny mediator w przejściu G1/S i jest uważany za jeden z nowych bezpośrednich genów docelowych prekursora mikroRNA (miRNA) mir-7 w ludzkim raku wątrobowokomórkowym (HCC).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MicroRNA-7 arrests cell cycle in G1 phase by directly targeting CCNE1 in human hepatocellular carcinoma cells.
Zhang X
Biochemical and Biophysical Research Communications, 443, 1078-1084 (2014)
Gene amplification CCNE1 is related to poor survival and potential therapeutic target in ovarian cancer.
Nakayama N
Cancer, 116, 2621-2634 (2010)
Genome-wide-array-based comparative genomic hybridization reveals genetic homogeneity and frequent copy number increases encompassing CCNE1 in fallopian tube carcinoma.
Snijders AM
Oncogene, 22, 4281-4286 (2003)