Kluczowe dokumenty
SAB1305638
Sigma-Aldrich
ANTI-LC3 (APG8A) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14272 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 1:200
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen autophagy-related protein 8A (APG8A), określany również jako MAP1LC3A (microtubule associated protein 1 light chain 3 α), jest homologiem Apg8p niezbędnym do autofagii u drożdży. Cytozolowa forma białka, po przetworzeniu, zostaje zlokalizowana w błonach autofagosomów. Gen LC3 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20q11.22.
Działania biochem./fizjol.
Gen MAP1LC3A (microtubule associated protein 1 light chain 3 α), LC3 lub autophagy-related protein 8A (APG8A) koduje białko, które służy jako marker autofagosomów. Stwierdzono, że ulega ono ekspresji na ocalałych oligodendrocytach w mózgach z chorobą Nasu-Hakola i może być zaangażowane w indukcję oligodendrogliopatii.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
LC3, an autophagosome marker, is expressed on oligodendrocytes in Nasu-Hakola disease brains.
Satoh J, et al.
Orphanet Journal of Rare Diseases (2014)
ITCH is a putative target for a novel 20q11.22 amplification detected in anaplastic thyroid carcinoma cells by array-based comparative genomic hybridization.
Ishihara T, et al.
Cancer Science (2008)