Merck
SAB1305504
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-INTERFERON-ALPHA antibody produced in mouse
clone 278CT1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IFNA1, Interferon alpha-1/13, Interferon alpha-D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
278CT1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21725 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:100
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNA1(3447)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide