Kluczowe dokumenty
SAB1304117
Sigma-Aldrich
ANTI-GSX2 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GS homeobox 2, GSH2, GSX2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32031 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joshua A Bagley et al.
Nature methods, 14(7), 743-751 (2017-05-16)
Human brain development involves complex interactions between different regions, including long-distance neuronal migration or formation of major axonal tracts. Different brain regions can be cultured in vitro within 3D cerebral organoids, but the random arrangement of regional identities limits the
Heather Chapman et al.
Developmental biology, 442(1), 115-126 (2018-07-11)
The homeobox gene Gsx2 has previously been shown to inhibit oligodendroglial specification in dorsal lateral ganglionic eminence (dLGE) progenitors of the ventral telencephalon. The precocious specification of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) observed in Gsx2 mutants, however, is transient and begins
Vikram Kohli et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 247(1), 222-228 (2017-07-27)
The lateral ganglionic eminence (LGE) in the ventral telencephalon is a diverse progenitor domain subdivided by distinct gene expression into a dorsal region (dLGE) that gives rise to olfactory bulb and amygdalar interneurons and a ventral region (vLGE) that gives
Daijiro Konno et al.
Development (Cambridge, England), 146(15) (2019-08-03)
The spatiotemporal identity of neural progenitors and the regional control of neurogenesis are essential for the development of cerebral cortical architecture. Here, we report that mammalian DM domain factors (Dmrt) determine the identity of cerebral cortical progenitors. Among the Dmrt
Shenyue Qin et al.
Neural development, 12(1), 13-13 (2017-08-18)
Olfactory bulb (OB) interneurons are known to represent diverse neuronal subtypes, which are thought to originate from a number of telencephalic regions including the embryonic dorsal lateral ganglionic eminence (dLGE) and septum. These cells migrate rostrally toward the OB, where