Kluczowe dokumenty
SAB1303447
Sigma-Aldrich
ANTI-MUTED (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MUTED, Protein Muted homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21609 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BLOC1S5(63915)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saurabh Shakya et al.
EMBO reports, 19(12) (2018-11-09)
Recycling endosomes (REs) are transient endosomal tubular intermediates of early/sorting endosomes (E/SEs) that function in cargo recycling to the cell surface and deliver the cell type-specific cargo to lysosome-related organelles such as melanosomes in melanocytes. However, the mechanism of RE