Kluczowe dokumenty
HPA037648
Sigma-Aldrich
Anti-BORCS7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C10orf32, Anti-FLJ40752
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
FGQSVKGLLTEKVTTCGTDVIALTKQVLKGSRSSELLGQAARNMVLQEDAILHSEDSLRKMAIITTHLQYQQEAIQKNVEQSSDLQDQLNHLLK
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen BORCS7 koduje białko podjednostki 7 kompleksu związanego z BLOC-1. BORCS7 ulega wszechobecnej ekspresji. Gen jest obecny na ludzkim chromosomie 10q24.32.
Immunogen
Podjednostka 7 kompleksu związanego z BLOC-1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-BORCS7 wyprodukowane u królika zostało użyte do potwierdzenia ekspresji białka BORCS7 w ludzkich embrionalnych komórkach nerkowych 293 przy użyciu analizy western blot.
Działania biochem./fizjol.
Kompleks BORC reguluje lokalizację lizosomu, co ma kluczowe znaczenie dla koordynacji procesów komórkowych. BORCS7 pomaga w fuzji autofagosomu z lizosomem. Zmiany alleliczne w BORCS7 przyczyniają się do występowania schizofrenii u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80363
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A human-specific AS3MT isoform and BORCS7 are molecular risk factors in the 10q24. 32 schizophrenia-associated locus
Li M, et al.
Nature Medicine, 22(6), 649-649 (2016)
BORC, a multisubunit complex that regulates lysosome positioning
Pu J, et al.
Developmental Cell, 33(2), 176-188 (2015)
BORC coordinates encounter and fusion of lysosomes with autophagosomes
Jia R, et al.
Autophagy, 13(10), 1648-1663 (2017)
Genome-wide significant schizophrenia risk variation on chromosome 10q24 is associated with altered cis-regulation of BORCS7, AS3MT, and NT5C2 in the human brain
Duarte RRR, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : the Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 171(6), 806-814 (2016)
Teodor E Yordanov et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 20(9), 674-696 (2019-07-18)
Mechanisms that control lysosomal function are essential for cellular homeostasis. Lysosomes adapt in size and number to cellular needs but little is known about the underlying molecular mechanism. We demonstrate that the late endosomal/lysosomal multimeric BLOC-1-related complex (BORC) regulates the