Kluczowe dokumenty
SAB1302059
Sigma-Aldrich
ANTI-MOUSE SIK2 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase SIK2, Sik2, Snf1lk2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
104198 Da
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Sik2(235344)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tao Yu et al.
Aging, 12(11), 10359-10369 (2020-05-28)
Although osteoporosis is one of the most common chronic age-related diseases, there is currently no gold standard for treatment. Evidence suggests resveratrol, a natural polyphenolic compound, may be helpful in the treatment of osteoporosis and other diseases. However, the molecular
Yuan Xiong et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 66-66 (2020-04-30)
Osteoblast differentiation is a vital process for fracture healing, and exosomes are nanosized membrane vesicles that can deliver therapeutic drugs easily and safely. Macrophages participate in the regulation of various biological processes in vivo, and macrophage-derived exosomes (MD-Exos) have recently