SAB3701446
Monoclonal Anti-IDO1 antibody produced in mouse
clone 10.1, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-3-dioxygenase 1, Anti-Ido1, Anti-Indo, Anti-Indoleamine 2, Anti-MIP-3?
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Ido1(3620)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści