Kluczowe dokumenty
SAB1300833
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KL1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RPS6KL1, Anti-Ribosomal protein S6 kinase-like 1
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KL1(83694)
Opis ogólny
Rodzina RSK (rybosomalna kinaza S6) obejmuje regulowane czynnikiem wzrostu kinazy serynowo-treoninowe, znane również jako p90(rsk). Homologi RSK istnieją u kilku gatunków. Wysoce konserwatywną cechą wszystkich członków rodziny RSK jest obecność 2 nieidentycznych domen katalitycznych kinazy. RSK są zaangażowane w aktywację kaskady kinazy aktywowanej mitogenami (MAPK) i stymulację proliferacji komórek (przy przejściu między fazami G0 i G1 cyklu komórkowego) i różnicowania.
Immunogen
RPS6KL1 (NP_113652, 47-81)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego RPS6KL1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)