Przejdź do zawartości
SCP0062
Calmodulin Dependent Protein Kinase Substrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H80N14O15
Masa cząsteczkowa:
1045.19
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser-NH2 is a calmodulin-dependent protein kinase substrate used to identify, differentiate, quantitate and characterized CaM-dependent protein kinases.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)