SAB1300696
Anti-OIT3(L) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LZP, Anti-Liver-specific zona pellucida domain-containing protein, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor]
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OIT3(170392)
Opis ogólny
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a GST tag human OIT3 recombinant protein.