Kluczowe dokumenty
HPA021911
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM37 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0898, Anti-MUL, Anti-POB1, Anti-TEF3, Anti-Tripartite motif containing 37
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
IHLLDLKDRSSIENLWGLQPRPPASLLQPTASYSRKDKDQRKQQAMWRVPSDLKMLKRLKTQMAEVRCMKTDVKNTLSEIKSSSAASGDMQTSLFSADQAALAACGTENSGRLQDLGMELLAKSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM37(4591)
Opis ogólny
TRIM37 (Tripartite motif containing 37) jest nową ligazą ubikwityny E3 z palcem RING, kodującą białko z rodziny motywów trójdzielnych (TRIM, RING-B-box-coiled-coil). Jest on mapowany w regionie chromosomalnym 17q23. Składa się z trzech domen N-końcowych nazwanych domenami RING, B-box i coiled-coil oraz domeny TRAF w domenie C-końcowej o aktywności anty-HIV-1. Jest szeroko wyrażany we wszystkich tkankach.[1]
Immunogen
trójdzielny motyw zawierający 37 znaczników sygnatury epitopu rekombinowanego białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
TRIM37 (Tripartite motif containing 37) ogranicza reduplikację centrioli podczas biogenezy centrioli. Uczestniczy w epigenetycznej represji transkrypcji poprzez ułatwianie monoubikwitynacji ′Lys-119′ histonu H2A (H2AK119Ub). TRIM37 posiada również aktywność anty-HIV. Mutacja w TRIm37 powoduje autosomalne recesywne prenatalne zaburzenie wzrostu, nanizm mulibreya z cechami dysmorficznymi, kardiomiopatię i hepatomegalię.
W komórkach glejaka supresja TRIM37 może zapobiegać proliferacji, migracji/inwazji i fenotypowi przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) w raku jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75547
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TRIM37 promotes epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer
Hu CE and Gan J
Molecular Medicine Reports, 15(3), 1057-1062 (2017)
Knockdown of TRIM37 suppresses the proliferation, migration and invasion of glioma cells through the inactivation of PI3K/Akt signaling pathway
Tang SL, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 99, 59-64 (2018)
Fernando R Balestra et al.
Developmental cell, 25(6), 555-571 (2013-06-19)
Centrioles are essential for forming cilia, flagella, and centrosomes and are thus critical for a range of fundamental cellular processes. Despite their importance, the mechanisms governing centriole biogenesis remain incompletely understood. We performed a high-content genome-wide small-interfering-RNA-based screen to identify
Azah A Tabah et al.
The Journal of general virology, 95(Pt 4), 960-967 (2013-12-10)
Trim 5α was the first member of the tripartite motif (TRIM) family of proteins that was identified to potently restrict human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) replication. The breadth of antiretroviral activity of TRIM family members is an active area
Jukka Kallijärvi et al.
Experimental cell research, 308(1), 146-155 (2005-05-12)
Mulibrey nanism is an autosomal recessive prenatal-onset growth disorder characterized by dysmorphic features, cardiomyopathy, and hepatomegaly. Mutations in TRIM37 encoding a tripartite motif (TRIM, RING-B-box-coiled-coil)-family protein underlie mulibrey nanism. We investigated the ubiquitin ligase activity predicted for the RING domain