Kluczowe dokumenty
SAB1300309
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-INSR-Y1361 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD220 antigen, Anti-INSR, Anti-IR, Anti-Insulin receptor [Precursor]
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1361)
informacje o genach
human ... INSR(3643)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Po usunięciu prekursorowego peptydu sygnałowego prekursor receptora insuliny jest potranslacyjnie rozszczepiany na dwa łańcuchy (alfa i beta), które są kowalencyjnie połączone. Wiązanie insuliny z receptorem insulinowym (INSR) stymuluje wychwyt glukozy, pośrednicząc w ten sposób w metabolicznych funkcjach insuliny. Wiązanie z insuliną stymuluje asocjację receptora z mediatorami niższego szczebla, w tym IRS1 i kinazą fosfatydyloinozytolu 3′ (PI3K). Białko to może aktywować PI3K bezpośrednio przez wiązanie z podjednostką regulatorową p85 lub pośrednio przez IRS1.
Immunogen
INSR (NP_000199, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym fosfopeptydem sprzężonym z KLH odpowiadającym resztom aminokwasowym otaczającym Y1361 ludzkiego INSR.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)