Wybierz wielkość
958,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-ludzkie IgM (Fc) dla owiec, Chemicon®, from sheep
biological source
sheep
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | A6907 | AQ503 | SAB1307118 |
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source sheep | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000 |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Analysis Note
Ludzka IgG, fragment Fab ludzkiej IgG, fragment Fc ludzkiej IgG, fragment Fc ludzkiej IgM, fragment Fab ludzkiej IgM (szpiczak), ludzka IgA, mysia IgM, cała cząsteczka IgM szczura, cała cząsteczka IgM kurczaka, cała cząsteczka IgM kozy, cała cząsteczka IgM świnki morskiej, cała cząsteczka IgM chomika i cała cząsteczka IgM królika.
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA.
Application
Secondary & Control Antibodies
Isotype Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
General description
Immunogen
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins