Kluczowe dokumenty
SAB1300224
Sigma-Aldrich
Anti-SIGLEC7 (D-siglec) (C-term H422) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIRM-1, Anti-Adhesion inhibitory recptor molecule-1, Anti-P75, Anti-QA79 membrane protein, Anti-Siglec-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGLEC7(27036)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SIGLEC są białkami powierzchniowymi komórek z nadrodziny Ig. Większość SIGLEC posiada 1 lub więcej cytoplazmatycznych motywów hamujących opartych na tyrozynie receptora immunologicznego (ITIM). Duża podgrupa SIGLEC ma wysoką homologię z SIGLEC3 (CD33) i jest zlokalizowana w 19q13.4. CDNA dla genu SLG koduje 2 warianty, SLG-long (SLGL) i SLG-short (SLGS). 595-aminokwasowe białko SLGL zawiera peptyd sygnałowy i 2 N-końcowe domeny Ig-podobne w układzie V. Białko SLGS o długości 477 aminokwasów ma słabą sekwencję sygnałową i, podobnie jak większość podobnych do SIGLEC3 SIGLEC, ma tylko 1 N-końcową domenę Ig podobną do zestawu V. Oba warianty zawierają 2 N-końcowe domeny Ig-podobne C2, domenę transbłonową i ogon cytoplazmatyczny z domniemanym ITIM i domniemanym motywem tyrozynowym podobnym do SLAM. Konserwowana reszta argininy uważana za niezbędną do wiązania kwasu sialowego w innych SIGLEC jest zastąpiona glutaminą w SLGS i cysteiną w SLGL. Analiza RT-PCR wykryła wysoką ekspresję obu wariantów w śledzionie i jelicie cienkim, a SLGS ulegał wysokiej ekspresji w nadnerczach, a SLGL ulegał wysokiej ekspresji w szpiku kostnym. To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego D-siglec.
Immunogen
SIGLEC7 (Q9NZQ1, 412-448)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego D-siglec.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)