Kluczowe dokumenty
SAB1300194
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH5A1 (N-term) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Aldehyde dehydrogenase family 5 member A1, Anti-NAD(+)-dependent succinic semialdehyde dehydrogenase, Anti-SSADH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH5A1(7915)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ALDH5A1 należy do rodziny białek dehydrogenazy aldehydowej. Białko to funkcjonuje jako mitochondrialna dehydrogenaza semialdehydu bursztynowego zależna od NAD(+). Niedobór tego enzymu, znany jako kwasica 4-hydroksymasłowa, jest rzadkim wrodzonym błędem metabolizmu neuroprzekaźnika kwasu 4-aminomasłowego (GABA). W odpowiedzi na defekt, płyny fizjologiczne pacjentów gromadzą GHB, związek o licznych właściwościach neuromodulacyjnych.
Immunogen
ALDH5A1 (NP_001071, 133-167)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego ALDH5A1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)