Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1300116
Sigma-Aldrich
Anti-MLCK (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Myosin light chain kinase
Wybierz wielkość
100 μG
990,00 zł
990,00 zł
Cena katalogowa1980,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
990,00 zł
Cena katalogowa1980,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLCK(91807)
Opis ogólny
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) jest kinazą serynowo-treoninową, kodowaną przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3q21.1. Białko zawiera powtórzenia immunoglobulin (Ig) i powtórzenia podobne do fibronektyny typu 3.
MLCK, członek rodziny kinaz białkowych Ser/Thr, jest enzymem zależnym od wapnia/kalmoduliny odpowiedzialnym za skurcz mięśni gładkich poprzez fosforylację specyficznej seryny na N-końcu łańcuchów lekkich miozyny (MLC), co ułatwia interakcję miozyny z filamentami aktynowymi. Jest to główny czynnik determinujący rozwój przepuszczalności naczyń i powstawanie obrzęków tkanek. W układzie nerwowym wykazano, że kontroluje inicjację wzrostu procesów astrocytarnych w hodowli i uczestniczy w uwalnianiu przekaźników w synapsach utworzonych między hodowanymi komórkami zwojów współczulnych. MLCK działa jako krytyczny uczestnik sekwencji sygnalizacyjnych, które powodują apoptozę fibroblastów. Izozymy mięśni gładkich i niemięśniowych ulegają ekspresji w wielu różnych tkankach dorosłych i płodowych oraz w hodowanym śródbłonku, przy czym ekspresja jakościowa wydaje się nie być specyficzna ani dla tkanki, ani dla rozwoju. Izoforma niemięśniowa 2 jest dominującym wariantem splicingowym wyrażanym w różnych tkankach. Izoforma Telokin, która wiąże kalmodulinę, została znaleziona w wielu różnych tkankach dorosłych i płodowych. MLCK jest prawdopodobnie regulowana w dół przez fosforylację. Białko zawiera 1 domenę fibronektyny typu III i 9 immunoglobulinopodobnych domen typu C2.
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) jest kinazą serynowo-treoninową. Jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3q21.1. Kodowane białko zawiera N-końcową domenę wiążącą aktynę, centralną domenę kinazy oraz C-końcowe domeny wiążące kalmodulinę i miozynę.
Immunogen
MLCK (Q96DV1, 20-55)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego MLCK.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MLCK (N-końcowe) wyprodukowane u królika zostało użyte w Western blotting.
Przeciwciało anty-MLCK (N-końcowe) wyprodukowane u królika zostało użyte w Western blotting.[1]
Działania biochem./fizjol.
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) jest aktywowana przez wiązanie Ca2+/kalmoduliny. Odgrywa ona rolę w skurczu mięśni gładkich. Kinaza fosforyluje regulatorowy łańcuch lekki miozyny mięśni gładkich. Stymuluje to aktywność ATPazy główek miozyny i prowadzi do skoku mocy miozyny, który jest kluczowy dla skurczu mięśni. MLCK wspomaga również interakcję miozyny z aktyną. Utrata funkcji tego białka została powiązana z zespołem hipoperystaltyki jelit megacystis microcolon. W komórkach niemięśniowych MLCK ułatwia różne funkcje, takie jak utrzymanie przepuszczalności komórek śródbłonka, tworzenie włókien naprężeniowych, migrację komórek, aktywność skurczową fibroblastów i proliferację. Pomaga również w cytokinezie, wydzielaniu, wydłużaniu stożka wzrostu neurytów, modulacji prądów kanałów jonowych. Ponadto MLCK jest również zaangażowana w szlaki sygnałowe prowadzące do apoptozy fibroblastów i utrzymania prawidłowej funkcji serca.
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) jest aktywowana przez wiązanie Ca2+/kalmoduliny. Odgrywa ona rolę w skurczu mięśni gładkich. Kinaza fosforyluje regulatorowy łańcuch lekki miozyny mięśni gładkich. Stymuluje to aktywność ATPazy główek miozyny i prowadzi do skoku mocy miozyny, który jest kluczowy dla skurczu mięśni.[1] MLCK wspomaga również interakcję miozyny z aktyną. Utrata funkcji tego białka została powiązana z zespołem hipoperystaltyki jelit megacystis microcolon. Ułatwia aktywność wiązania aktyny i reguluje interakcję aktyny z miozyną.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel variant in MYLK causes thoracic aortic dissections: genotypic and phenotypic description.
Hannuksela M, et al.
BMC Medical Genetics, 17(1), 61-61 (2016)
Typical and atypical domain combinations in human protein kinases: functions, disease causing mutations and conservation in other primates.
Rakshambikai R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(32), 25132-25148 (2015)
Myosin light chain kinase knockout.
Somlyo A V, et al.
Journal of Muscle Research and Cell Motility, 25(3), 241-242 (2004)
Increasing evidence of mechanical force as a functional regulator in smooth muscle myosin light chain kinase.
Baumann F, et al.
eLife, 6 (2017)
Increasing evidence of mechanical force as a functional regulator in smooth muscle myosin light chain kinase.
Fabian B, et al.
eLife, 6, e26473-e26473 (2017)