Kluczowe dokumenty
SAB1300086
Sigma-Aldrich
Anti-SOST (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDD, Anti-VBCH, Anty-DAND6, Anty-SOST1
Wybierz wielkość
100 μG
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOST(50964)
Opis ogólny
Gen SOST (sclerostin) koduje białko sclerostin, które jest głównie wydzielane przez osteocyty. Kodowane białko ulega ekspresji głównie w ludzkiej tkance kostnej i blaszkowatej oraz mineralizujących chondrocytach.
Sklerostyna jest wydzielaną glikoproteiną z C-końcową domeną podobną do węzła cysteinowego (CTCK) i podobieństwem sekwencji do rodziny antagonistów białka morfogenetycznego kości (BMP) DAN (differential screening-selected gene aberrative in neuroblastoma). Mutacje utraty funkcji w tym genie są związane z autosomalnym recesywnym zaburzeniem, sklerosteozą, która powoduje postępujący przerost kości. Delecja poniżej tego genu, która powoduje zmniejszoną ekspresję sklerostyny, jest związana z łagodniejszą postacią zaburzenia zwaną chorobą van Buchem.
Immunogen
SOST (NP_079513, 12-42)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego SOST.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SOST (N-term) wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Sklerostyna reguluje przebudowę kości w obecności stymulacji mechanicznej. Ma hamujący wpływ na aktywację osteoblastów poprzez indukowanie fosforylacji i degradacji β-kateniny. Zmniejsza tworzenie kości i indukuje ich resorpcję. Mutacja w tym genie powoduje hiperostozę i prowadzi do choroby Van Buchem lub sklerosteozy. Zwiększone tworzenie kości i lepsze gojenie się ubytków kostnych obserwuje się po selektywnej delecji genu SOST w modelu mysim. Sklerostyna, glikoproteina, bierze udział w zwapnieniu naczyń krwionośnych. Może to być związane z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abdul Rashid Qureshi et al.
Kidney international, 88(6), 1356-1364 (2015-09-04)
Sclerostin, an osteocyte-derived inhibitor of bone formation, is linked to mineral bone disorder. In order to validate its potential as a predictor of vascular calcification, we explored associations of circulating sclerostin with measures of calcification in 89 epigastric artery biopsies
Francesca Marta Elli et al.
Frontiers in endocrinology, 15, 1296886-1296886 (2024-06-03)
The dysregulation of cell fate toward osteoprecursor cells associated with most GNAS-based disorders may lead to episodic de novo extraskeletal or ectopic bone formation in subcutaneous tissues. The bony lesion distribution suggests the involvement of abnormal differentiation of mesenchymal stem
M Kosacka et al.
Advances in experimental medicine and biology, 910, 15-21 (2016-01-29)
Sclerostin, a glycoprotein involved in vascular calcification, could play a role in cardiovascular disorders. Obstructive sleep apnea (OSA) is frequently associated with cardiovascular comorbidities. Thus, in this study we set out to assess the level of sclerostin in patients with
Asiri R Wijenayaka et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 164, 369-373 (2015-12-23)
The osteocyte expressed gene SOST encodes sclerostin, a potent negative regulator of bone formation and inducer of bone resorption. We have recently demonstrated that the human SOST gene is positively regulated in response to 1α,25-dihydroxyvitamin D
Wen Liu et al.
Open biology, 9(5), 180262-180262 (2019-05-16)
Osteocytes secrete the glycoprotein sclerostin to inhibit bone formation by osteoblasts, but how sclerostin production is regulated in osteocytes remains unclear. Here, we show that tuberous sclerosis complex 1 (TSC1) in osteocytes promotes sclerostin secretion through inhibition of mechanistic target